Stampa…
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC401029-1G PC401029-250MG
APOSPC401029-1GEA 265 EUR
APOSPC401029-1G APOSPC401029-250MG
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
Formula: C₈H₅ClF₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09925056
CAS Number: 1000522-34-8