Stampa…
Ethyl 3-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]propionate
Fornitore: Apollo Scientific
PC401028-1G PC401028-5G
APOSPC401028-1GEA 248 EUR
APOSPC401028-1G APOSPC401028-5G
Ethyl 3-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]propionate
Ethyl 3-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]propionate
Formula: C₁₅H₁₉ClF₃N₃O₂
Peso molecolare: 365,778 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28122851
CAS Number: 1672655-81-0