Stampa…
6,8-Dihydro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5H-thiopyrano[3,4-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC401013-1G PC401013-500MG
APOSPC401013-1GEA 288 EUR
APOSPC401013-1G APOSPC401013-500MG
6,8-Dihydro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5H-thiopyrano[3,4-d]pyrimidine
6,8-Dihydro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5H-thiopyrano[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₁₄H₁₁F₃N₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24369740
CAS Number: 1923237-05-1