Stampa…
2-Acetyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC401010-1G PC401010-500MG PC401010-5G
APOSPC401010-1GEA 412 EUR
APOSPC401010-1G APOSPC401010-500MG APOSPC401010-5G
2-Acetyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Acetyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₈H₅ClF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11113406
CAS Number: 207994-12-5