Stampa…
2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
PC400722-1G PC400722-5G
APOSPC400722-1GEA 135 EUR
APOSPC400722-1G APOSPC400722-5G
2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Formula: C₄H₂ClF₃N₂O
Peso molecolare: 186,52 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09699166
CAS Number: 723286-98-4