Stampa…
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400709-25G PC400709-5G
APOSPC400709-25GEA 316 EUR
APOSPC400709-25G APOSPC400709-5G
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₈F₂O₂
Peso molecolare: 186,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116051
CAS Number: 412961-26-3