Stampa…
Benzyl-3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzyl 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate
PC400706-1G PC400706-5G
APOSPC400706-1GEA 87.3 EUR
APOSPC400706-1G APOSPC400706-5G
Benzyl-3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Benzyl-3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₄FNO₃
Peso molecolare: 251,254 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11976639
CAS Number: 845256-59-9