Stampa…
1-(Tetrahydrofuran-3-yl)piperazine bis(2,2,2-trifluoroacetate)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400592-1G PC400592-500MG
APOSPC400592-1GEA 1550 EUR
APOSPC400592-1G APOSPC400592-500MG
1-(Tetrahydrofuran-3-yl)piperazine bis(2,2,2-trifluoroacetate)
1-(Tetrahydrofuran-3-yl)piperazine bis(2,2,2-trifluoroacetate)
Formula: C₈H₁₆N₂O·2CF₃CO₂H
Peso molecolare: 384,272 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23106360
CAS Number: 1403767-15-6