Stampa…
2-(2-Aminoethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)ethylamine, 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)ethanamine, 6-(2-Aminoethyl)-5-chloro-α,α,α-trifluoro-3-picoline
PC400550-1G PC400550-250MG
APOSPC400550-1GEA 524 EUR
APOSPC400550-1G APOSPC400550-250MG
2-(2-Aminoethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-(2-Aminoethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₈H₈ClF₃N₂
Peso molecolare: 224,611 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848345
CAS Number: 658066-44-5