Stampa…
Racemic trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
PC400541-1G PC400541-10G PC400541-5G
APOSPC400541-1GEA 64 EUR
APOSPC400541-1G APOSPC400541-10G APOSPC400541-5G
Racemic trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
Racemic trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₄H₅FO₂
Peso molecolare: 104,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11499062
CAS Number: 130340-04-4