Stampa…
Racemic cis-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400540-1G PC400540-5G
APOSPC400540-1GEA 232 EUR
APOSPC400540-1G APOSPC400540-5G
Racemic cis-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95%
Racemic cis-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₄H₅FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972869
CAS Number: 105919-34-4