Stampa…
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC400539-100MG PC400539-1G PC400539-250MG
APOSPC400539-100MGEA 321 EUR
APOSPC400539-100MG APOSPC400539-1G APOSPC400539-250MG
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₄H₅FO₂
Peso molecolare: 104,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19237658
CAS Number: 167073-08-7
UN: 3265
ADR: 8,II