Stampa…
(1S,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400537-1G PC400537-250MG
APOSPC400537-1GEA 43 EUR
APOSPC400537-1G APOSPC400537-250MG
(1S,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
(1S,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₄H₅FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19237459
CAS Number: 127199-14-8