3-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Methyl-1-(2-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-3-methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole, 2-(5-Amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzotrifluoride
PC400534-1G
PC400534-250MG
APOSPC400534-1GEA
94.5
EUR
APOSPC400534-1G
APOSPC400534-250MG
3-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
3-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Formula:
C₁₁H₁₀F₃N₃ Peso molecolare: 241,212 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02715834 CAS Number: 380238-10-8 |