Stampa…
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4,6-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4,6-Diamino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine, 4,6-Diamino-2-(trifluoromethyl)-1,3-diazine
PC400533-1G PC400533-250MG
APOSPC400533-1GEA 321 EUR
APOSPC400533-1G APOSPC400533-250MG
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4,6-diamine
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4,6-diamine
Formula: C₅H₅F₃N₄
Peso molecolare: 178,115 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09743717
CAS Number: 672-46-8