Stampa…
4-Amino-2-chloro-3-fluoropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-3-fluoropyridin-4-amine
PC400526-1G PC400526-250MG
APOSPC400526-1GEA 93.1 EUR
APOSPC400526-1G APOSPC400526-250MG
4-Amino-2-chloro-3-fluoropyridine
4-Amino-2-chloro-3-fluoropyridine
Formula: C₅H₄ClFN₂
Peso molecolare: 146,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16606117
CAS Number: 1227577-03-8