Stampa…
3-Fluoropiperidine-3-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Cyano-3-fluoropiperidine
PC400522-250MG PC400522-500MG
APOSPC400522-250MGEA 567 EUR
APOSPC400522-250MG APOSPC400522-500MG
3-Fluoropiperidine-3-carbonitrile 95%
3-Fluoropiperidine-3-carbonitrile
Formula: C₆H₉FN₂
Peso molecolare: 128.147 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22690799
CAS Number: 1265323-71-4