Stampa…
5-Amino-6-chloro-4-fluoro-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-4-fluoro-1H-benzimidazol-5-amine
PC400519-250MG PC400519-500MG
APOSPC400519-250MGEA 524 EUR
APOSPC400519-250MG APOSPC400519-500MG
5-Amino-6-chloro-4-fluoro-1H-benzimidazole
5-Amino-6-chloro-4-fluoro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₅ClFN₃
Peso molecolare: 185,586 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22690795
CAS Number: 1426290-07-4