Stampa…
Ethyl 3-amino-2,4-dichloro-5-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dichloro-3-(ethoxycarbonyl)-5-fluoroaniline
PC400518-1G PC400518-250MG
APOSPC400518-1GEA 510 EUR
APOSPC400518-1G APOSPC400518-250MG
Ethyl 3-amino-2,4-dichloro-5-fluorobenzoate
Ethyl 3-amino-2,4-dichloro-5-fluorobenzoate
Formula: C₉H₈Cl₂FNO₂
Peso molecolare: 252,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11500226
CAS Number: 1089333-20-9