Stampa…
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400515-1G PC400515-5G PC400515-25G
APOSPC400515-1GEA 36.4 EUR
APOSPC400515-1G APOSPC400515-5G APOSPC400515-25G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110260
CAS Number: 1114809-11-8