N'-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₅H₂₁F₃N₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22123822 CAS Number: 934757-43-4 |