Stampa…
N'-(4-Fluorobenzyl)ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
PC400513-1G PC400513-500MG
APOSPC400513-1GEA 649 EUR
APOSPC400513-1G APOSPC400513-500MG
N'-(4-Fluorobenzyl)ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
N'-(4-Fluorobenzyl)ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
Formula: C₁₄H₂₁FN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22690784
CAS Number: 519172-79-3