Stampa…
2-Bromo-5-fluoropyridine-3,4-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-3,4-diamino-5-fluoropyridine
PC400504-250MG PC400504-500MG
APOSPC400504-250MGEA 553 EUR
APOSPC400504-250MG APOSPC400504-500MG
2-Bromo-5-fluoropyridine-3,4-diamine
2-Bromo-5-fluoropyridine-3,4-diamine
Formula: C₅H₅BrFN₃
Peso molecolare: 206,016 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19443191
CAS Number: 1227958-29-3