2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC400192-1G
PC400192-250MG
PC400192-5G
APOSPC400192-1GEA
857
EUR
APOSPC400192-1G
APOSPC400192-250MG
APOSPC400192-5G
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
Formula:
C₆H₄F₂N₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD25481266 CAS Number: 1805314-41-3 |