Stampa…
Methyl 2-amino-4-bromo-6-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400191-1G PC400191-250MG PC400191-5G
APOSPC400191-1GEA 74.1 EUR
APOSPC400191-1G APOSPC400191-250MG APOSPC400191-5G
Methyl 2-amino-4-bromo-6-fluorobenzoate
Methyl 2-amino-4-bromo-6-fluorobenzoate
Formula: C₈H₇BrFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28657035
CAS Number: 1698028-23-7