Stampa…
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylthio)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-5-fluoro-4-(methylthio)-pyridine
PC400190-1G PC400190-250MG
APOSPC400190-1GEA 524 EUR
APOSPC400190-1G APOSPC400190-250MG
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylthio)pyridine
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylthio)pyridine
Formula: C₆H₅ClFNS
Peso molecolare: 177,627 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26127744
CAS Number: 1820741-49-8