Stampa…
(2,6-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Difluoro-4-isopropyloxyphenylboronic acid
PC400189-1G PC400189-250MG
APOSPC400189-1GEA 379 EUR
APOSPC400189-1G APOSPC400189-250MG
(2,6-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
(2,6-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
Formula: C₉H₁₁BF₂O₃
Peso molecolare: 215,99 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22689791
CAS Number: 2096337-66-3