2-Bromo-5-fluoropyridin-3-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC400188-1G
PC400188-250MG
APOSPC400188-1GEA
786
EUR
APOSPC400188-1G
APOSPC400188-250MG
2-Bromo-5-fluoropyridin-3-ol 95%
2-Bromo-5-fluoropyridin-3-ol
Formula:
C₅H₃BrFNO Peso molecolare: 191,986 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11519042 CAS Number: 1093758-87-2 |