Stampa…
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400187-1G PC400187-250MG
APOSPC400187-1GEA 252 EUR
APOSPC400187-1G APOSPC400187-250MG
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
Formula: C₇H₅ClF₃NO
Peso molecolare: 211,569 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848356
CAS Number: 943551-28-8