Stampa…
Methyl 5-amino-3-fluoropicolinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400185-1G PC400185-250MG
APOSPC400185-1GEA 391 EUR
APOSPC400185-1G APOSPC400185-250MG
Methyl 5-amino-3-fluoropicolinate
Methyl 5-amino-3-fluoropicolinate
Formula: C₇H₇FN₂O₂
Peso molecolare: 170,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22376791
CAS Number: 1374652-08-0