Stampa…
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400183-1G PC400183-250MG
APOSPC400183-1GEA 638 EUR
APOSPC400183-1G APOSPC400183-250MG
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Formula: C₇H₂ClF₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28118890
CAS Number: 1807217-26-0