Stampa…
7-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400182-1G PC400182-250MG
APOSPC400182-1GEA 516 EUR
APOSPC400182-1G APOSPC400182-250MG
7-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
7-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formula: C₇H₅F₃N₄
Peso molecolare: 202,137 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846605
CAS Number: 1260811-97-9