Stampa…
(2-Fluoro-3-methylpyridin-4-yl)boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-3-methylpyridine-4-boronic acid
PC400180-1G PC400180-250MG PC400180-100MG
APOSPC400180-1GEA 364 EUR
APOSPC400180-1G APOSPC400180-250MG APOSPC400180-100MG
(2-Fluoro-3-methylpyridin-4-yl)boronic acid
(2-Fluoro-3-methylpyridin-4-yl)boronic acid
Formula: C₆H₇BFNO₂
Peso molecolare: 154,935 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16611287
CAS Number: 1451391-34-6