Stampa…
6-Bromo-2,3-difluoropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400179-1G PC400179-250MG
APOSPC400179-1GEA 1220 EUR
APOSPC400179-1G APOSPC400179-250MG
6-Bromo-2,3-difluoropyridine 95%
6-Bromo-2,3-difluoropyridine
Formula: C₅H₂BrF₂N
Peso molecolare: 193,977 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20527926
CAS Number: 1257071-45-6