Stampa…
(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-methylamine hydrochloride
PC400178-1G PC400178-250MG
APOSPC400178-1GEA 258 EUR
APOSPC400178-1G APOSPC400178-250MG
(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₇H₇F₃N₂·ClH
Peso molecolare: 212,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117755
CAS Number: 1185022-87-0