Stampa…
4-Ethynyl-3-fluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400177-1G PC400177-250MG
APOSPC400177-1GEA 239 EUR
APOSPC400177-1G APOSPC400177-250MG
4-Ethynyl-3-fluoroaniline
4-Ethynyl-3-fluoroaniline
Formula: C₈H₆FN
Peso molecolare: 135,138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11036455
CAS Number: 1233501-57-9