Stampa…
2-Bromo-3-fluoro-5-(methylthio)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400175-1G PC400175-250MG
APOSPC400175-1GEA 340 EUR
APOSPC400175-1G APOSPC400175-250MG
2-Bromo-3-fluoro-5-(methylthio)pyridine
2-Bromo-3-fluoro-5-(methylthio)pyridine
Formula: C₆H₅BrFNS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26127752
CAS Number: 1820608-42-1