Stampa…
5-Bromo-3-fluoro-2-(methylsulphonyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400174-1G PC400174-250MG
APOSPC400174-1GEA 1410 EUR
APOSPC400174-1G APOSPC400174-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-(methylsulphonyl)pyridine
5-Bromo-3-fluoro-2-(methylsulphonyl)pyridine
Formula: C₆H₅BrFNO₂S
Peso molecolare: 254,077 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28656592
CAS Number: 1446002-35-2