Stampa…
(3-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400170-1G PC400170-250MG
APOSPC400170-1GEA 423 EUR
APOSPC400170-1G APOSPC400170-250MG
(3-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride ≥95%
(3-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₆H₆ClFN₂·ClH
Peso molecolare: 197,038 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22689793
CAS Number: 1416714-11-8