Stampa…
2-(Difluoromethoxy)-5-hydroxypyridine-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400166-100MG PC400166-250MG
APOSPC400166-100MGEA 230 EUR
APOSPC400166-100MG APOSPC400166-250MG
2-(Difluoromethoxy)-5-hydroxypyridine-3-carbonitrile
2-(Difluoromethoxy)-5-hydroxypyridine-3-carbonitrile
Formula: C₇H₄F₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28760261
CAS Number: 1805653-40-0