Stampa…
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-(difluoromethoxy)nicotinaldehyde
PC400164-100MG PC400164-250MG
APOSPC400164-100MGEA 214 EUR
APOSPC400164-100MG APOSPC400164-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₇H₄BrF₂NO₂
Peso molecolare: 252.013 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31621146
CAS Number: 2231674-75-0