Stampa…
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400163-100MG PC400163-250MG
APOSPC400163-100MGEA 197 EUR
APOSPC400163-100MG APOSPC400163-250MG
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Formula: C₇H₆BrF₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31621145
CAS Number: 2231673-99-5