Stampa…
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400162-100MG PC400162-250MG
APOSPC400162-100MGEA 198 EUR
APOSPC400162-100MG APOSPC400162-250MG
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₇H₇BrF₂N₂O·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31621144
CAS Number: 2231675-53-7