Stampa…
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400161-250MG PC400161-100MG
APOSPC400161-250MGEA 393 EUR
APOSPC400161-250MG APOSPC400161-100MG
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Formula: C₇H₃BrF₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28734738
CAS Number: 1805580-90-8