Stampa…
(2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400158-100MG PC400158-250MG
APOSPC400158-100MGEA 219 EUR
APOSPC400158-100MG APOSPC400158-250MG
(2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
(2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₇H₈F₂N₂O·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31621138
CAS Number: 2231672-97-0