Stampa…
2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Difluoromethoxy)nicotinonitrile
PC400157-250MG PC400157-100MG
APOSPC400157-250MGEA 144 EUR
APOSPC400157-250MG APOSPC400157-100MG
2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Formula: C₇H₄F₂N₂O
Peso molecolare: 170,116 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698406
CAS Number: 1214388-53-0