Stampa…
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indazol-5-yl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400153-1G PC400153-250MG
APOSPC400153-1GEA 551 EUR
APOSPC400153-1G APOSPC400153-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indazol-5-yl)ethanone
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indazol-5-yl)ethanone
Formula: C₉H₅F₃N₂O
Peso molecolare: 214,144 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13173240
CAS Number: 403660-48-0