Stampa…
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC400150-1G PC400150-250MG
APOSPC400150-1GEA 672 EUR
APOSPC400150-1G APOSPC400150-250MG
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formula: C₈H₅BrF₃NO
Peso molecolare: 268,031 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27992315
CAS Number: 1448790-49-5