Stampa…
1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC400149-1G PC400149-250MG
APOSPC400149-1GEA 696 EUR
APOSPC400149-1G APOSPC400149-250MG
1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formula: C₈H₅BrF₃NO
Peso molecolare: 268,031 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31621154
CAS Number: 2231676-74-5