Stampa…
1-(3-Bromo-5-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400147-1G PC400147-250MG
APOSPC400147-1GEA 1520 EUR
APOSPC400147-1G APOSPC400147-250MG
1-(3-Bromo-5-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(3-Bromo-5-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formula: C₇H₂BrF₄NO
Peso molecolare: 271,994 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31621151
CAS Number: 2231675-78-6